Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303209-1G PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA 22450 CZK
APOSPC303209-1G APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054203
CAS číslo: 1706446-60-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III