Tisk…
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 22450 CZK
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986853
CAS číslo: 1706430-24-1