Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303205-1G PC303205-250MG
APOSPC303205-1GEA 22450 CZK
APOSPC303205-1G APOSPC303205-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054197
CAS číslo: 1706430-28-5