Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 22450 CZK
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176696
CAS číslo: 1010422-55-5