2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303203-1G
PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA
20930
CZK
APOSPC303203-1G
APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₅ClF₂O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24310152 CAS číslo: 1548143-20-9 UN: 1760 ADR: 8,III |