Tisk…
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303202-1G PC303202-250MG
APOSPC303202-1GEA 24730 CZK
APOSPC303202-1G APOSPC303202-250MG
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃F₅O₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054216
CAS číslo: 1706430-41-2
UN: 3265
ADR: 8,III