Tisk…
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303201-1G PC303201-250MG PC303201-5G
APOSPC303201-1GEA 24670 CZK
APOSPC303201-1G APOSPC303201-250MG APOSPC303201-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986840
CAS číslo: 1706435-01-9