Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 21790 CZK
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂F₃
MW: 307,923 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103368
CAS číslo: 1823323-67-6
UN: 3265
ADR: 8,III