Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303196-1G PC303196-250MG
APOSPC303196-1GEA 21790 CZK
APOSPC303196-1G APOSPC303196-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrCl₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054207
CAS číslo: 1706435-11-1
UN: 3265
ADR: 8,III