Tisk…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303195-1G PC303195-250MG
APOSPC303195-1GEA 19840 CZK
APOSPC303195-1G APOSPC303195-250MG
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072526
CAS číslo: 1146355-33-0