Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303193-1G PC303193-250MG
APOSPC303193-1GEA 20830 CZK
APOSPC303193-1G APOSPC303193-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄
MW: 271.049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103367
CAS číslo: 1824048-80-7