Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 20830 CZK
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₇F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103366
CAS číslo: 1824271-11-5