Tisk…
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 19840 CZK
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986849
CAS číslo: 1706436-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III