3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC303188-1G
PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA
17200
CZK
APOSPC303188-1G
APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827565 CAS číslo: 132481-85-7 UN: 3265 ADR: 8,II |