Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303183-1G PC303183-250MG
APOSPC303183-1GEA 19250 CZK
APOSPC303183-1G APOSPC303183-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054196
CAS číslo: 1706435-10-0