Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303181-1G PC303181-250MG
APOSPC303181-1GEA 19250 CZK
APOSPC303181-1G APOSPC303181-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06637310
CAS číslo: 612541-12-5
UN: 1759
ADR: 8,III