Tisk…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303177-1G PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA 19250 CZK
APOSPC303177-1G APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054218
CAS číslo: 1706446-66-3
UN: 1760
ADR: 8,III