Tisk…
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 18620 CZK
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄
MW: 271.049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054202
CAS číslo: 1706438-98-3
UN: 1760
ADR: 8 II