Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303174-1G PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA 14490 CZK
APOSPC303174-1G APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103365
CAS číslo: 1824048-31-8