3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303172-1G
PC303172-250MG
APOSPC303172-1GEA
17960
CZK
APOSPC303172-1G
APOSPC303172-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ MW: 273,036 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28103364 CAS číslo: 1823541-26-9 |