Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303171-1G PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA 17660 CZK
APOSPC303171-1G APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054195
CAS číslo: 1706458-00-5