Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 17660 CZK
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
MW: 208.153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103363
CAS číslo: 1824048-70-5