Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 16670 CZK
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂Cl₃F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054199
CAS číslo: 1706458-07-2