Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303164-1G PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA 16670 CZK
APOSPC303164-1G APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103360
CAS číslo: 1824274-63-6