5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303162-5G
PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA
16340
CZK
APOSPC303162-5G
APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec:
C₈H₇ClF₃NO MW: 225.595 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27986859 CAS číslo: 1706461-21-3 |