Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 15050 CZK
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054198
CAS číslo: 1686130-35-7