Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303158-1G PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA 15380 CZK
APOSPC303158-1G APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259,009 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054205
CAS číslo: 1706430-32-1