Tisk…
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 14880 CZK
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O₃
MW: 275.009 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28054192
CAS číslo: 1706458-45-8