Tisk…
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303155-1G PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA 14450 CZK
APOSPC303155-1G APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103359
CAS číslo: 1824048-54-5