Tisk…
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 10980 CZK
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄NO
MW: 209.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986861
CAS číslo: 1706430-25-2