Tisk…
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303148-10G PC303148-5G PC303148-1G
APOSPC303148-10GEA 17960 CZK
APOSPC303148-10G APOSPC303148-5G APOSPC303148-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₁₁H₁₃BrF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986842
CAS číslo: 1706446-25-4
UN: 3265
ADR: 8,II