Tisk…
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303132-10G PC303132-5G PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA 13820 CZK
APOSPC303132-10G APOSPC303132-5G APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986858
CAS číslo: 103995-81-9
UN: 1759
ADR: 8,III