2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303131-1G
PC303131-10G
PC303131-5G
APOSPC303131-1GEA
8440
CZK
APOSPC303131-1G
APOSPC303131-10G
APOSPC303131-5G
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
2,3-Difluoro-4-pentylphenol
Vzorec:
C₁₁H₁₄F₂O MW: 200.225 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09258677 CAS číslo: 887582-85-6 UN: 1759 ADR: 8 III |