Tisk…
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303124-1G PC303124-5G
APOSPC303124-1GEA 7080 CZK
APOSPC303124-1G APOSPC303124-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832388
CAS číslo: 1017779-73-5