Tisk…
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 7380 CZK
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₈Cl₂FNO₂
MW: 252.07 g/mol
Bod tání: 265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832308
CAS číslo: 1256482-67-3