Tisk…
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303119-1G PC303119-5G
APOSPC303119-1GEA 6420 CZK
APOSPC303119-1G APOSPC303119-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄F₂O₃
MW: 244,235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986844
CAS číslo: 1706446-28-7