2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC303104-5G
PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA
7010
CZK
APOSPC303104-5G
APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec:
C₉H₇F₆N MW: 243,149 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06212780 CAS číslo: 286010-20-6 UN: 3259 ADR: 8,III |