Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303103-10G PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA 11250 CZK
APOSPC303103-10G APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660293
CAS číslo: 886502-71-2