Tisk…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303088-5G PC303088-1G
APOSPC303088-5GEA 5790 CZK
APOSPC303088-5G APOSPC303088-1G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzamide
Vzorec: C₉H₁₀FNO
MW: 167,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660266
CAS číslo: 886501-71-9