Tisk…
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303081-10G PC303081-5G PC303081-1G
APOSPC303081-10GEA 18320 CZK
APOSPC303081-10G APOSPC303081-5G APOSPC303081-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23795325
CAS číslo: 1400991-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III