Tisk…
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303072-1G PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA 62820 CZK
APOSPC303072-1G APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274,645 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399740
CAS číslo: 1261683-44-6