Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 CZK
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239,579 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660308
CAS číslo: 886503-25-9