Tisk…
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303055-1G PC303055-5G
APOSPC303055-1GEA 5790 CZK
APOSPC303055-1G APOSPC303055-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂ClFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27986836
CAS číslo: 1706435-00-8