Tisk…
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 12700 CZK
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258718
CAS číslo: 1017779-82-6