2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303021-1G
APOSPC303021-1GEA
35380
CZK
APOSPC303021-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₂Cl₂F₅NO₂S MW: 318,049 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23795321 CAS číslo: 1431329-68-8 |