Tisk…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 13160 CZK
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₃NO
MW: 258,025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660272
CAS číslo: 186517-38-4