Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 2820 CZK
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832309
CAS číslo: 704-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III