Tisk…
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302993-10G PC302993-5G
APOSPC302993-10GEA 9330 CZK
APOSPC302993-10G APOSPC302993-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660265
CAS číslo: 886501-66-2