Tisk…
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC302983-1G PC302983-250MG
APOSPC302983-1GEA 62820 CZK
APOSPC302983-1G APOSPC302983-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₄O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054250
CAS číslo: 1706451-99-1
UN: 1760
ADR: 8,III