Tisk…
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC302980-5G PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA 16370 CZK
APOSPC302980-5G APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11553418
CAS číslo: 1256352-85-8